Learn More
BRAND™ Entonnoir à joint rodé standard
Corps à moitié arrondi
Marque: BRAND™ 94915
35.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
Spécification
80 mm | |
Tige pour NS 29/32 | |
Entonnoir à joint rodé standard |
PP | |
5 |