Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TRACE™ TR-FAME
Pour la séparation des isomères cis / trans et FAME à divers degrés d’insaturation, choisissez cette colonne à bleeding faible et à haute polarité, optimisée pour l’analyse FAME.
Marque:  Thermo Scientific™ 260M141P
Code produit. 10497524
  • 687.42€ / 1 pièce
Expédition estimée: 13-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Afficher plus
Spécification
Spécification
250/260°C
0,22 mm
Trace™ TR-FAME
0,25 μm
Polaire
0,22 mm
TRACE
Analyse des isomères cis/trans FAME, GC/MS pour l’analyse des isomères cis/trans FAME
30 m
Bacteroides fragilis ; ATCC 25285
FDS
Documents Certificats
Nom du produit
Thermo Scientific™ Colonnes GC TRACE™ TR-FAME > 30m x 0,22mm x 0,25μm