Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TRACE™ TR-FAME
Pour la séparation des isomères cis / trans et FAME à divers degrés d’insaturation, choisissez cette colonne à bleeding faible et à haute polarité, optimisée pour l’analyse FAME.
Marque: Thermo Scientific™ 260M135P
Description
Choisissez les colonnes de GC Thermo Scientific™ TRACE™ TR-FAME pour la séparation des isomères cis / trans et des esters méthyliques d’acide gras (FAME) avec divers degrés d’insaturation. La colonne TRACE TR-FAME est une colonne à base de cyanopropylphényl spécifiquement conçue pour la séparation des FAME. Elle est également adaptée aux applications impliquant une colonne à polarité élevée pour la détection MS.
Qualité et reproductibilité excellentes- Bleeding faible pour MS, même à des températures élevées
- Robustesse exceptionnelle pour les séparations complexes
- Performances fiables et reproductibles
- Phase polaire, 70 % cyanopropyl polysilphénylène-siloxane
- Température de fonctionnement supérieure à celle des autres colonnes
- FAME
- Isomères cis / trans, FAME
Utilisations recommandées :
- FAME
Semblable à :
- DB-23
- BPX70
- Rtx™-2330
- SP™-2330
- CP-Sil 88
- SP™-2380
- HP-23
- VF-23ms
- 007-23
- AT™-Silar
- PE-23
Spécification
250/260°C | |
0,22 mm | |
Trace™ TR-FAME | |
0,25 μm | |
Polaire |
0,22 mm | |
TRACE | |
GC/MS pour l’analyse des esters méthyliques d’acide gras (FAME), GC/MS pour l’analyse des isomères cis/trans FAME | |
25m | |
Bacillus thuringiensis ; ATCC 10792 |