Learn More
METTLER TOLEDO™ Électrodes de pH InLab™ Easy
Une électrode de pH en polysulfone durable avec une protection intégrale de l’ampoule et un électrolyte de gel pour éviter le désagrément d’effectuer le remplissage sur le terrain. Capteurs de température vendus séparément.
Marque: METTLER TOLEDO™ 51343011
158.40 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24119" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Pour une utilisation avec les instruments de mesure METTLER TOLEDO SevenExcellence et SevenCompact ainsi que d’autres marques. Des câbles de connexion peuvent être nécessaires.
- Capturez l’étalonnage des électrodes et les résultats grâce au logiciel LabX, conçu pour une gestion avancée des données et une conformité réglementaire à la norme 21CFR part 11.
- Compatible avec l’échantillonneur automatique InMotion pour automatiser la mesure et le nettoyage d’au plus 303 échantillons.
Applications à la une
- Eau d’aquarium
- Boissons non alcoolisées
- Bière
- Laboratoire général
Accessoires & Entretien
- Jonction en céramique
- Stocker dans une solution de stockage 3M KCI(51350072) ou InLab (30111142)
- Recommandé pour une utilisation avec les tampons METTLER TOLEDO (sachets : 51302080, flacons : 63056116)
- Capteurs de température vendus séparément (NTC 30 kΩ : 51300164, PT1000 : 51300165)
À utiliser avec les électrodes de pH combinées Mettler-Toledo
Spécification
BNC | |
Polysulfone | |
0°C à 80°C | |
Gel | |
Câble fixe au capteur | |
Verre en U | |
NTC 30 kilohms | |
KCl 3 mol/L | |
0°C à 80°C | |
120 mm | |
0,47 in |
céramique | |
0 à 14 | |
Électrode combinée | |
Entretien réduit, mesure sur le terrain et utilisation pédagogique | |
Ag/AgCl | |
InLab™ Easy BNC | |
<20 s | |
32°F à 176°F | |
4,72 in | |
1,2m | |
12 mm |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
-
Plusieurs fabricants
Retour au laboratoire Semestre d’été
Economisez jusqu’à 94% sur L’essentiel de l’enseignement en laboratoireCode promotionnel: 25721Expire: 2025-05-01
Nouvelle offre Économisez maintenant -
Plusieurs fabricants
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précision
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précisionCode promotionnel: 24135Expire: 2025-07-13
Nouvelle offre Economisez jusqu'à 85% -