Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TRACE™ TR-35MS
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
15m
15 m
30m
30 m
60 m
Diamètre (métrique) interne:
0,22 mm
0,25 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
0,53 mm
Épaisseur du film:
0,25 μm
0,5 μm
1 μm
Conditionnement:
1 pièce
Description
Les colonnes GC Thermo Scientific™ TRACE TR-35MS sont des colonnes de polarité moyenne idéales pour de nombreuses applications.
- Phase de polarité moyenne, 35 % phényl polysilphénylène-siloxane
- Activité de surface exceptionnellement faible
- Bleeding faible même à des températures élevées
- Semblable à : DB-35, DB-35MS, HP-35, HP-35MS, MDN-35, Rtx-35, SPB-35, BPX35
Recommandé dans les cas suivants :
- Pesticides
- Herbicides
- Stupéfiants
- Hydrocarbures polyaromatiques
- Produits pharmaceutiques
Spécification
Spécification
| Température max. | 330/360°C |
| Diamètre (métrique) | 0.22mm |
| Diamètre (métrique) interne | 0,22 mm |
| Phase stationnaire | Trace TR-35MS |
| Type d’USP | G42 |
| À utiliser avec (application) | GC/MS pour les pesticides, GC/MS pour herbicides, GC/MC pour stupéfiants, GC/MS pour hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), GC/MS pour les produits pharmaceutiques |
| Épaisseur du film | 0,25 μm |
| Longueur (métrique) | 15m |
| Polarité | Mi-polaire |
| Description | 15m x 0,22 mm x 0.25um |