Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TRACE™ pour pesticides
Identifiez les pesticides organophosphorés et organochlorés avec des performances, une sensibilité et une reproductibilité élevées.
Marque: Thermo Scientific™ 26RF142F
927.47 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
Identifiez les pesticides organophosphorés et organochlorés avec des performances, une sensibilité et une reproductibilité élevées grâce aux colonnes GC Thermo Scientific™ TRACE™ pour pesticides. Ces colonnes sont spécialement conçues et testées pour répondre aux exigences les plus strictes de l’analyse des pesticides et herbicides.
Qualité et reproductibilité excellentes :- Bleeding faible diminuant la contamination MS
- Conception innovante qui facilite l’utilisation à des températures supérieures
- L’inertie de la colonne donne une traînée de pic minimale et une dissociation moindre des échantillons sensibles
- Composés aromatiques chlorés
- Stérols végétaux
- Pyréthroïdes
Spécification
280/300°C | |
0,25 mm | |
Trace™ Pesticide | |
Analyse des pesticides | |
0,25 μm | |
30 m x 0,25 mm x 0,25 µm avec protection de 5 m |
0,25 mm | |
TRACE | |
G43 | |
0,2 μm | |
30 m |