Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TRACE™ pour méthodes EPA spécifiques
Utilisez des méthodes EPA spécifiques en toute confiance et avec des performances inégalées.
Marque:  Thermo Scientific™ 26RX142P
Code produit. 10407344
  • 792.22€ / 1 pièce
Expédition estimée: 20-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Utilisez des méthodologies EPA spécifiques en toute confiance et avec des performances inégalées grâce aux colonnes capillaires GC Thermo Scientific™ TRACE™ pour méthodes EPA spécifiques. Ces colonnes à faible bleeding et à température stable ont été conçues, fabriquées et testées de manière à fournir des résultats cohérents et fiables, de cycle à cycle et d’un lot à un autre.
Colonnes adaptées spécifiquement aux méthodes d’analyse de l’EPA des États-Unis :
  • TRACE TR-524 et TRACE TR-525 : méthodes d’analyse de l’eau potable 524 ou 525 de l’EPA des États-Unis
  • TRACE TR-527 : la méthode d’analyse de l’eau potable 527 de l’EPA des États-Unis offre les performances robustes à faible bleeding requises pour l’analyse des pesticides et des produits ignifuges
  • TRACE TR-8270 : méthode d’analyse des déchets solides 8270 de l’EPA des États-Unis
  • TRACE TR-8095 : méthode EPA d’analyse des explosifs 8095 des États-Unis, avec une température maximale élevée et une faible activité de surface
Qualité et reproductibilité excellentes :
  • Bleeding faible même à des températures élevées
  • Robustesse exceptionnelle pour les séparations complexes
  • Performances fiables et reproductibles
Applications :
  • Composés organiques volatils (COV)
  • Pesticides
  • Produits ignifuges bromés
  • Explosifs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
280/300°C
0,25 mm
Trace™ TR-525
Analyse des composés organiques volatils, GC/MS pour les composés organiques volatils (COV), GC/MS pour les ignifuges, GC/MS pour les pesticides, GC/MS pour explosifs
30 m
0,25 mm
TRACE
G43
0,25 μm
30 m x 0,25 mm x 0,25 µm
Nom du produit
Thermo Scientific™ Colonnes GC TRACE™ pour méthodes EPA spécifiques > 30m x 0,25mm x 0,25μm