Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TRACE™ pour pesticides
Code produit. 10210705 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Phase stationnaire:
Trace™ Pesticide
Trace™ Pesticide II
Trace™ Pesticide III
Trace™ Pesticide IV
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10210705
Marque: Thermo Scientific™ 26RC142P
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Identifiez les pesticides organophosphorés et organochlorés avec des performances, une sensibilité et une reproductibilité élevées.
Identifiez les pesticides organophosphorés et organochlorés avec des performances, une sensibilité et une reproductibilité élevées grâce aux colonnes GC Thermo Scientific™ TRACE™ pour pesticides. Ces colonnes sont spécialement conçues et testées pour répondre aux exigences les plus strictes de l’analyse des pesticides et herbicides.
Qualité et reproductibilité excellentes :
  • Bleeding faible diminuant la contamination MS
  • Conception innovante qui facilite l’utilisation à des températures supérieures
  • L’inertie de la colonne donne une traînée de pic minimale et une dissociation moindre des échantillons sensibles
Autres utilisations :
  • Composés aromatiques chlorés
  • Stérols végétaux
  • Pyréthroïdes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Température max. 280/300°C
Diamètre (métrique) 0,25 mm
Diamètre (métrique) interne 0,25 mm
Gamme de produits TRACE
Phase stationnaire Trace™ Pesticide IV
Type d’USP G43
À utiliser avec (application) Analyse des pesticides
Épaisseur du film 0,25 μm
Longueur (métrique) 30 m
Description 30 m x 0,25 mm x 0,25 µm