Learn More
Novus Biologicals™ TLR4 Inhibitor Peptide Set
Applications: Flow Cytometry, Functional, In vitro assay, Binding Inhibition, Block/Neutralize
Marque: Novus Biologicals™ NBP2-26244
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Consists of 11 amino acid (KYSFKLILAEY) inhibitory sequence, derived from A46 vaccinia virus protein, linked to 9R (RRRRRRRRR) homopolymer delivery sequence
Spécification
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
2 Vials |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Novus Biologicals™ TLR4 Inhibitor Peptide Set > TLR4 Inhibitor Peptide Set
Usage exclusivement réservé à la recherche
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu