Learn More
Invitrogen™ Kit de configuration de l’automatisation ProcartaPlex™
Le kit de configuration de l’automatisation ProcartaPlex permet la configuration, le test et la validation des instruments afin d’automatiser les étapes cruciales du protocole de dosage à 384 puits ProcartaPlex.
Marque: Invitrogen™ EPX-SETUP-384
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Le kit permet la configuration, le test et la validation des instruments afin d’automatiser les étapes cruciales du protocole de dosage à 384 puits ProcartaPlex
- Inclut la manipulation de liquides et le lavage des plaques, avant d’effectuer un dosage réel avec un échantillon précieux
- Le guide de l’utilisateur décrit comment ajuster et optimiser un lave-plaques magnétique automatisé selon les besoins pendant le flux de travail des dosages à 384 puits ProcartaPlex
- Ceci permet d’assurer des performances optimales et d’éviter les pertes de microbilles
- Chaque kit fournit six tests d’optimisation pour le lavage automatisé des plaques magnétiques
Ce kit comprend
- Microbilles de configuration de l’automatisation (1X)
- 1 tampon de lavage de 200 ml (10X)
- 1 flacon de tampon de lecture (1X)
- Film adhésif
- Plaque à fond plat à 384 puits ProcartaPlex
Spécification
Basic and Setup Kits | |
FLEXMAP 3 D™ INTELLIFLEX™ | |
|
6 dosages | |
ProcartaPlex™ |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 9
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
443618-000 | Certificat d’analyse | 27/03/2025 | |
439647-000 | Certificat d’analyse | 27/03/2025 | |
433968-000 | Certificat d’analyse | 06/12/2024 | EPX-SETUP-384 |
433097-000 | Certificat d’analyse | 03/12/2024 | EPX-SETUP-384 |
432460-000 | Certificat d’analyse | 26/11/2024 | EPX-SETUP-384 |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Invitrogen™ Kit de configuration de l’automatisation ProcartaPlex™ > 6 tests
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu