Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA de TIM-1 (HAVCR1) de rat
ELISA
Marque: Invitrogen™ ERHAVCR1X5
Includes: Plaque(s) pré-enduite(s), standard, anticorps détecteurs, conjugué HRP, diluants, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt et couvercles de plaques.
Description
The Rat TIM-1 (HAVCR1) ELISA quantitates Rt TIM-1 in rat serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Rt TIM-1. Principle of the method The Rat TIM-1 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
La HAVCR1, une glycoprotéine membranaire intégrale de classe 1 de 359 A.A, est utilisé par le virus de l’hépatite A pour infecter les humains. Elle se compose d’une extrémité N-terminale riche en Cys conservée, d’un domaine IgV (Immunoglobuline Variable) et d’un domaine mucine riche en TSP dans la région extracellulaire, suivi d’un motif de phosphorylation de la tyrosine kinase hautement conservé dans la région cytoplasmique. La HAVCR1 est exprimée sur des cellules CD4+ Th2 en phase de différenciation terminale et régule la production de cytokines. Elle joue un rôle important dans la régulation des réponses immunitaires dans le développement de l’asthme et des réactions allergiques. Son expression est fortement régulée à la hausse dans les cellules rénales dédifférenciées, ce qui indique un rôle possible dans la régénération de l’épithélium des tubules proximaux dans les reins. Une régulation à la hausse de la HAVCR1 a été observée dans les carcinomes rénaux, suggérant son rôle dans la progression tumorale et la métastase.
Specifications
O54947 | |
10 pg/ml | |
ELISA sandwich en phase solide | |
Kit ELISA | |
Plasma, Sérum, Surnageant | |
96 dosages | |
Lecteur de microplaques colorimétriques | |
Havcr1 | |
<10% | |
HRP | |
RUO | |
Plasma, 50 μl ; sérum, 50 μl ; surnageant, 100 μl | |
KIM-1, Kim1 | |
1 heures 20 min |
12,20 pg/ml à 3 000 pg/ml | |
10 pg/ml à 3 000 pg/ml | |
Biotine | |
Autres protéines | |
Cet anticorps de la paire ELISA détecte la TIM-1 de rat et aucune réactivité croisée avec la TIM-1 de souris, la TIM-3, la TIM-4, la TIM-1 humaine ou la TIM-4 n’est observée. | |
ELISA, dosage des protéines, biologie des protéines, cancérologie, immunologie, neuroscience, neurobiologie, détection des protéines, analyses protéiques | |
286934 | |
<12% | |
Plaque à 96 puits pré-enduite, Solution d’arrêt, SAV-HRP, Anticorps de détection biotinylé, Couvercles de plaques adhésives, Concentrat de diluant de dosage, Tampon de lavage, Chromogène, Étalon | |
5 x 96 tests | |
Immunologie | |
2°C à 8°C | |
Rat | |
4 heures 45 min |
Product Suggestions