Learn More
BRAND™ Éprouvette graduée de forme haute
L’éprouvette graduée de forme haute est transparente et comprend des graduations en relief
Marque: BRAND™ 34962
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Transparent
- Étalonné pour son volume contenu (TC, In)
- Exposition à une température maximale de 121°C
Spécification
1000 ml | |
DIN 12 681 et ISO 6706 | |
Autoclavables | |
440 mm |
PMP | |
Ciselé | |
121°C | |
Bouteille graduée |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
BRAND™ Éprouvette graduée de forme haute > Capacité : 1000 ml
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu