Learn More
VEE GEE Thermometer, Encapsulated in FEP
The encapsulated glass thermometer is designed to safeguard against broken glass and liquid. It contains a biodegradable Safety Blue fill, offering mercury-like properties minus the associated risks of contamination and hazards.
71.00€ - 90.40€
Spécification
Remplissage du flacon | Safety Blue |
---|---|
À utiliser avec (application) | Laboratories, universities, food/beverage, environmental, wastewater and many other general-purpose applications |
Matériau | Glass |
Type de sonde | Immersion/General Purpose (Tapered) |
Remplissage du thermomètre | Safety Blue |
Code produit | Marque | Immersion Length | Type d’immersion | Plage de températures (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Immersion Length | Type d’immersion | Plage de températures (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
17871254
|
VEE GEE
80701E |
30.48 cm (12 in.) | Immersion totale | -30 to +120°F |
71.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17851194
|
VEE GEE
80702E |
30.48 cm (12 in.) | Immersion totale | -4 to +230°F |
71.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17811244
|
VEE GEE
80703E |
30.48 cm (12 in.) | Immersion totale | 0 to 300°F |
71.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17831234
|
VEE GEE
80704E |
39 cm (15.4 in.) | Immersion totale | 30 to 220°F |
90.40€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17881244
|
VEE GEE
80706E |
30.48 cm (12 in.) | Immersion totale | -31 to +122°F |
71.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17841244
|
VEE GEE
80707E |
30.4 cm (12 in.) | Immersion totale | -4 to +230°F |
71.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17881204
|
VEE GEE
80708E |
30.48 cm (12 in.) | Immersion totale | -4 to +302°F |
71.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17801234
|
VEE GEE
80901E |
To immersion line | immersion partielle | -30 to +120°F |
71.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17831204
|
VEE GEE
80902E |
To immersion line | immersion partielle | -4 to +230°F |
71.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17811214
|
VEE GEE
80903E |
To immersion line | immersion partielle | 0 to 300°F |
71.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17841214
|
VEE GEE
80904E |
To immersion line | immersion partielle | 30 to 220°F |
90.40€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17871234
|
VEE GEE
80906E |
To immersion line | immersion partielle | -31 to +122°F |
71.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17851214
|
VEE GEE
80907E |
To immersion line | immersion partielle | -4 to +230°F |
71.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17881214
|
VEE GEE
80908E |
To immersion line | immersion partielle | -4 to +302°F |
71.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
- FEP encapsulation- in the event of breakage the FEP coating contains the broken glass and liquid, preventing injury or contamination
- Feature Safety Blue fill against a white background for easy reading
- Accuracy is equal to one subdivision
- Immersion: Total or Partial
Spécification
Safety Blue | |
Glass | |
Safety Blue | |
±1 subdivision |
Laboratories, universities, food/beverage, environmental, wastewater and many other general-purpose applications | |
Immersion/General Purpose (Tapered) | |
Serialized Glass Thermometer |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
VEE GEE Thermometer, Encapsulated in FEP