Learn More
VEE GEE Thermometer, Encapsulated in FEP
Code produit. 17841214
Click to view available options
Plage de températures (impériale):
-30 à +120°F
-31 à +122°F
-4 à +230°F
-4 à +302°F
0 à 300 °F
30 à 220°F
Subdivision:
1,1°C (2°F)
1 °C (1,8 °F)
Immersion Length:
30,4 cm (12 po)
30,48 cm (12 po)
39 cm (15,4 po)
Vers la ligne d’immersion
Type d’immersion:
Immersion totale
immersion partielle
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 17841214
Marque: VEE GEE 80904E
The encapsulated glass thermometer is designed to safeguard against broken glass and liquid. It contains a biodegradable Safety Blue fill, offering mercury-like properties minus the associated risks of contamination and hazards.
  • FEP encapsulation- in the event of breakage the FEP coating contains the broken glass and liquid, preventing injury or contamination
  • Feature Safety Blue fill against a white background for easy reading
  • Accuracy is equal to one subdivision
  • Immersion: Total or Partial
Spécification
Remplissage du flacon Safety Blue
À utiliser avec (application) Laboratories, universities, food/beverage, environmental, wastewater and many other general-purpose applications
Type d’immersion immersion partielle
Longueur (métrique) 39 cm
Matériau Glass
Type de sonde Immersion/General Purpose (Tapered)
Remplissage du thermomètre Safety Blue
Poids (métrique) 14 g
Type de produit Serialized Glass Thermometer
Température max. (impériale) 220°F
Température max. (métrique) 104.4°C
Température (impériale) min. 30°F
Température min. (métrique) -1.1°C
Plage de températures (impériale) 30 à 220°F
Plage de températures (métrique) -1.1 to 104.4°C
Précision ±1 subdivision
Subdivision 1,1°C (2°F)
Immersion Length Vers la ligne d’immersion
Largeur (métrique) 1.65 cm