Learn More
VEE GEE Thermometer, Encapsulated in FEP
Click to view available options
Plage de températures (impériale):
-30 à +120°F
-31 à +122°F
-4 à +230°F
-4 à +302°F
0 à 300 °F
30 à 220°F
Subdivision:
1,1°C (2°F)
1 °C (1,8 °F)
Immersion Length:
30,4 cm (12 po)
30,48 cm (12 po)
39 cm (15,4 po)
Vers la ligne d’immersion
Type d’immersion:
Immersion totale
immersion partielle
Conditionnement:
1 pièce
Description
- FEP encapsulation- in the event of breakage the FEP coating contains the broken glass and liquid, preventing injury or contamination
- Feature Safety Blue fill against a white background for easy reading
- Accuracy is equal to one subdivision
- Immersion: Total or Partial
Spécification
Spécification
| Remplissage du flacon | Safety Blue |
| À utiliser avec (application) | Laboratories, universities, food/beverage, environmental, wastewater and many other general-purpose applications |
| Type d’immersion | immersion partielle |
| Longueur (métrique) | 30.48 cm |
| Matériau | Glass |
| Type de sonde | Immersion/General Purpose (Tapered) |
| Remplissage du thermomètre | Safety Blue |
| Poids (métrique) | 5 g |
| Type de produit | Serialized Glass Thermometer |
| Température max. (impériale) | 300°F |
| Afficher plus |