Learn More
Liebisch™ Système de chauffage Thermobil
Marque: Liebisch™ 51006201
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Évaporateur sous flux gazeux multi-vannes• Débit de gaz indépendant sur chaque aiguille
• Régulation PID stabilité ± 0,2°C
• Principe
• Evaporation ou concentration par balayage d'un flux gazeux à la surface du liquide porté à une température légèrement inférieure à son point d'ébullition dans un bain à sec
• Construction
• Bain à sec à portoir aluminium multiposte fixe ou amovible surmonté d'un plateau répartiteur de gaz à aiguilles interchangeables acier inox ou tubes PTFE
• Entrée de gaz unique (φ 3mm, 0,1 bar maxi) avec vis de réglage débit indépendante pour chaque aiguille
• Régulation PID
• Régulateur PID à sonde Pt100 stabilité ± 0,2°C
• Affichage numérique de la température réelle et de consigne
• Rampe de température programmable
• Lampe témoin de mise en chauffe
• Evaporateur à portoir de tubes amovible
• Un évaporateur complet se compose du bain à sec
• Accessoires obligatoires un plateau répartiteur d'azote avec aiguilles et un ou plusieurs portoirs de tubes au choix. un plateau répartiteur d'azote avec aiguilles et un ou plusieurs portoirs de tubes.
Spécification
200°C | |
750 W |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
LIB022 evapo. flux gazeux numerique
Taille: 2 MB
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Liebisch™ Système de chauffage Thermobil > Plage de températures : 200°C
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu