Learn More
Corning™ Lames de microscope simples
Prénettoyé, prêt à l’emploi
Marque: Corning™ 2947-75X38
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Prénettoyé, prêt à l’emploi
- En verre sodocalcique
- Épaisseur des lames : de 0,9 à 1,10 mm
- non stériles
Spécification
75 mm | |
5/carton | |
Non stérile | |
de 0,9 à 1,1 mm |
38 mm | |
1 | |
Verre sodocalcique |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
COR019 CLS GL 035 DL Cover glass
Taille: 236.4 kB
COR001 Guide selection Culture Cellulaire Corning
Taille: 5.5 MB
COR001 Lifescience Guid
Taille: 7 MB
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Corning™ Lames de microscope simples > 75 x 38 mm
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu