Learn More
Thermo Scientific™ robinet d’arrêt à trois voies Nalgene™
Découvrez la flexibilité du système interne de transfert de fluides avec ce robinet d’arrêt à trois voies, disposé en forme de T, pour pouvoir utiliser facilement deux des bras du robinet d’arrêt — ou les trois.
Marque:  Thermo Scientific™ 6470-0004
Code produit. 11399554
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Découvrez la flexibilité du système de transfert des liquides en interne grâce à un robinet d’arrêt à trois voies Thermo Scientific™ Nalgene™, en forme de T, utilisé pour raccorder deux — ou trois — voies au robinet d’arrêt en toute simplicité.
  • Les sorties dotées d’embouts sont disposées en forme de T et sont compatibles avec des tubulures allant de 1/4 po à 5/16 po
  • En polypropylène avec bouchon en TFE Teflon™ étanche† qui ne grippe pas
  • Autoclavables
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Robinet d’arrêt
Polypropylène
Polypropylène
4 mm
1
Tubulaire
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot1419062 Type de certificatCertificat de conformité Date13/12/2024 Catalog Number6470-0004
Numéro de lot1311947 Type de certificatCertificat de conformité Date10/12/2024 Catalog Number6470-0004
Numéro de lot1374728 Type de certificatCertificat de conformité Date10/12/2024 Catalog Number6470-0004
Numéro de lot1408353 Type de certificatCertificat de conformité Date14/06/2024 Catalog Number6470-0004
Numéro de lot1406135 Type de certificatCertificat de conformité Date09/05/2024 Catalog Number6470-0004
Nom du produit
Thermo Scientific™ robinet d’arrêt à trois voies Nalgene™ > Robinet d’arrêt - À trois voies, Orifice du bouchon : 4 mm
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.