Learn More
Liebisch™ Évaporateur avec bloc chauffant fixe
Code produit. 10361212
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
Ambiante jusqu’à 200°C
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10361212
Marque: Liebisch™ 56006101
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Thermostat à bloc métallique combiné à un dépôt de vannes multiplex breveté pour des opérations d’évaporation supérieures. L’évaporateur Liebisch™ équipé d’un bloc chauffant fixe peut évaporer divers échantillons sous aération ciblée.
  • Thermostat à bloc métallique / dépôt de vannes multiplex réglables en hauteur
  • Aiguilles Luer interchangeables en acier inoxydable avec connexions enfichables.
  • Le dépôt de la vanne peut être pivoté latéralement pour un chargement pratique des échantillons
Spécification
Tension 230 V
Plage de températures (métrique) Ambiante jusqu’à 200°C
Dimensions (L x l x H) 260 x 180 x 135 mm