Learn More
Liebisch™ Système de chauffage Thermobil
Code produit. p-8014734
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
130°C
200°C
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10345103
Marque: Liebisch™ 50006101
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Évaporateur sous flux gazeux multi-vannes
• Débit de gaz indépendant sur chaque aiguille
• Régulation PID stabilité ± 0,2°C
• Principe
• Evaporation ou concentration par balayage d'un flux gazeux à la surface du liquide porté à une température légèrement inférieure à son point d'ébullition dans un bain à sec
• Construction
• Bain à sec à portoir aluminium multiposte fixe ou amovible surmonté d'un plateau répartiteur de gaz à aiguilles interchangeables acier inox ou tubes PTFE
• Entrée de gaz unique (φ 3mm, 0,1 bar maxi) avec vis de réglage débit indépendante pour chaque aiguille
• Régulation PID
• Régulateur PID à sonde Pt100 stabilité ± 0,2°C
• Affichage numérique de la température réelle et de consigne
• Rampe de température programmable
• Lampe témoin de mise en chauffe
• Evaporateur à portoir de tubes amovible
• Un évaporateur complet se compose du bain à sec
• Accessoires obligatoires un plateau répartiteur d'azote avec aiguilles et un ou plusieurs portoirs de tubes au choix. un plateau répartiteur d'azote avec aiguilles et un ou plusieurs portoirs de tubes.
Spécification
Plage de températures (métrique) 130°C
Puissance 750 W