Learn More
Thermo Scientific™ Renvo™ SARS-CoV-2 Test Kit
The Thermo Scientific™ Renvo™ SARS-CoV-2 Test is used together with a portable Thermo Scientific Renvo Dock for fast and accurate air sample results in just 30 minutes. The Renvo SARS-CoV-2 Test is performed on environmental air samples from the Thermo Scientific AerosolSense Sampler. The test’s patented PCR technology enables rapid exponential amplification while reducing overall thermocycling times, resulting in faster test results.
Marque:  Thermo Scientific™ 121995-01
Code produit. 17699985
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Afficher plus
Spécification
Spécification
High/low/neg
Test Cassette Kit
RT-PCR
SARS-CoV-2 RNA
Air sample from AerosolSense sample cartridge
Nom du produit
Thermo Scientific™ Renvo™ SARS-CoV-2 Test Kit >