Learn More
Invitrogen™ E-Gel™ Power Snap Electrophoresis Device
Conçu pour une électrophorèse sur gel d’agarose E-Gel™ rapide et pratique, du chargement des échantillons d’ADN aux images sur gel.
Marque: Invitrogen™ G8100
1736.00 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24155" pour bénéficier de cette offre.
Includes: Dispositif d’électrophorèse E-Gel Power Snap, lunettes orange, adaptateur de gel d’agarose E-Gel Go!, câble spécifique à chaque région avec adaptateur secteur.
Description
L’appareil d’électrophorèse Invitrogen E-Gel Power Snap est conçu pour réaliser des électrophorèses sur gel d’agarose E-Gel rapides et pratiques, du chargement d’échantillons d’ADN aux images sur gel. Grâce à la technologie de gel d’agarose E-Gel précoulé sec, vous pouvez traiter les échantillons d’ADN en seulement 10 minutes et observer la séparation des échantillons en temps réel. C’est le seul système pour paillasse à intégrer parfaitement la séparation d’échantillons d’ADN et l’imagerie sur gel en une seule procédure.
Caractéristiques du système d’électrophorèse E-Gel Power Snap :
- Séparation de l’ADN en seulement 10 minutes grâce aux gels d’agarose E-Gel EX pré-moulés secs
- Visualisation de la migration des échantillons d’ADN en temps réel
- Faible encombrement pour une utilisation pratique sur paillasse
- Système d’électrophorèse rationnalisé avec visualisation d’images intégrée
Compact, rapide et puissant
Le dispositif d’électrophorèse tout-en-un E-Gel Power Snap fournit tout ce dont vous avez besoin pour une électrophorèse sur gel d’ADN et une visualisation sur gel dans un système de paillasse compact et léger. Le système comprend une alimentation pour électrophorèse, un transilluminateur bleu clair et un filtre ambré. Cela permet la séparation du gel et le suivi en temps réel des échantillons sur gels d’agarose E-Gel précolorés avec les colorants pour ADN SYBR Gold II ou SYBR Safe. Le dispositif comprend des protocoles préprogrammés pour chaque type de gel d’agarose E-Gel compatible.
Facilité d’emploi inégalée des gels d’agarose E-Gel précoulés secs
Traiter des échantillons d’ADN en à peine 10 minutes grâce aux gels d’agarose E-Gel pré-moulés secs et précolorés. La technologie de gel d’agarose E-Gel pré-moulé sec offre vitesse et confort en éliminant tout besoin de préparation ou de coloration de gel. Les gels d’agarose E-Gel sont disponibles avec plusieurs pourcentages de gel et avec deux colorants d’ADN au choix. Le dispositif d’électrophorèse E-Gel Power Snap est compatible avec tous les gels d’agarose E-Gel pré-moulés à faible débit, y compris les gels E-Gel EX, E-Gel SYBR Safe, E-Gel Go!, E-Gel CloneWell II, et E-Gel SizeSelect II.
Idéal pour les procédures de clonage
La lumière bleue émise par le transilluminateur du dispositif d’électrophorèse E-Gel Power Snap assure une sécurité maximale à l’utilisateur et se traduit par une efficacité de clonage améliorée par rapport au bromure d’éthidium / UV quand le dispositif est utilisé avec des gels d’agarose E-Gel CloneWell II.
Extension des capacités à l’acquisition d’images
Le dispositif d’électrophorèse E-Gel Power Snap, lorsqu’il est associé à la caméra E-Gel Power Snap (disponible séparément, n° Réf. G8200) permet la capture instantanée et en temps réel d’images haute résolution sur gel d’agarose E-Gel au fur et à mesure. La caméra est directement reliée à l’unité d’électrophorèse et ne nécessite aucune alimentation externe ou connexion à un ordinateur de bureau. Cela offre la possibilité de capturer des images immédiatement sans quitter la paillasse.
*Le dispositif d’électrophorèse E-Gel Power Snap prend également en charge les cassettes de gel d’agarose à peigne unique et à double peigne E-Gel colorées au bromure d’éthidium. Les gels colorés à base de bromure d’éthidium ne sont pas adaptés à l’imagerie avec la caméra E-Gel Power Snap.
Prestations de service
Garantie 1 ans
Spécification
• 1 dispositif d’électrophorèse • 1 adaptateur secteur • 1 paire de lunettes de visualisation • 1 E-Gel Go! Adaptateur Conserver à température ambiante. |
|
Dispositif d’électrophorèse | |
1 device | |
Température ambiante |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Vidéos
-
Invitrogen E-Gel Power Snap electrophoresis system features
-
Invitrogen Power Snap camera features
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
2848024040001 | Certificat de conformité | 13/02/2025 | G8100 |
2848024060086 | Certificat de conformité | 13/02/2025 | G8100 |
2848024030128 | Certificat de conformité | 13/02/2025 | G8100 |
2848024080152 | Certificat de conformité | 13/02/2025 | G8100 |
2848024060024 | Certificat de conformité | 13/02/2025 | G8100 |