Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes Hypersil™ ODS (C18), granulométrie de 10 μm
Offrent une excellente phase C18 pour une vaste gamme d’applications et sont une référence pour de nombreuses méthodes existantes
Marque: Thermo Scientific™ 30110-254030
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Haute efficacité et reproductibilité éprouvée
- Exceptionnellement fiables
- Séparation d’une vaste gamme de composés, notamment les composés apolaires, modérément polaires et lipophiles comme les triglycérides
Spécification
Colonne analytique | |
250 mm | |
2 à 8 | |
170 m²/g | |
L1 | |
Hypersil classique | |
10% | |
Oui |
4 mm | |
10 μm | |
120 Å | |
60°C | |
C18 | |
Silice | |
Phase inverse | |
Phase inverse |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-5 of 7
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Colonnes Hypersil™ ODS (C18), granulométrie de 10 μm > Granulométrie : 10 μm ; 250 x 4,0 mm (L x dia. int.)
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu