Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes Hypersil™ ODS (C18), granulométrie de 10 μm
Offrent une excellente phase C18 pour une vaste gamme d’applications et sont une référence pour de nombreuses méthodes existantes
499.80€ - 1320.00€
Spécification
Granulométrie | 10 μm |
---|---|
pH | 2 à 8 |
Porosité | 120 Å |
Surface spécifique | 170 m²/g |
Type d’USP | L1 |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11587451
|
Thermo Scientific™
30110-104630 |
100 mm | 4,6 mm |
602.15€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11507461
|
Thermo Scientific™
30110-154630 |
150 mm | 4,6 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
11527461
|
Thermo Scientific™
30110-254030 |
250 mm | 4 mm |
667.81€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11583181
|
Thermo Scientific™
30110-259070 |
250 mm | 10 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
11537461
|
Thermo Scientific™
30110-304030 |
300 mm | 4 mm |
799.14€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11547461
|
Thermo Scientific™
30110-304630 |
300 mm | 4,6 mm |
784.27€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Haute efficacité et reproductibilité éprouvée
- Exceptionnellement fiables
- Séparation d’une vaste gamme de composés, notamment les composés apolaires, modérément polaires et lipophiles comme les triglycérides
Spécification
10 μm | |
120 Å | |
L1 | |
Silice | |
Phase inverse |
2 à 8 | |
170 m²/g | |
C18 | |
10% | |
Phase inverse |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Colonnes Hypersil™ ODS (C18), granulométrie de 10 μm