Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne HPLC Nucleosil™ 120-10 C18
Format de colonne : Colonne analytique ; Taux de carbone : 11% ; Taille des pores : 120 Å ; Phase de colonne : Phase inverse
Marque: Macherey-Nagel™ 720043.40
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
Octadécyl | |
Octadécyl | |
Chromatographie RP | |
250 mm | |
Acétonitrile / eau | |
10 μm | |
120 Å | |
Acétonitrile / eau | |
60°C | |
C18 | |
11% | |
Oui | |
Colonne EC |
Colonne analytique | |
4 mm | |
Hydrophobe | |
5800 psi (400 bars) | |
Sphérique | |
2 à 8 | |
1 de chaque | |
200 m²/g | |
L1 | |
Silice | |
Phase inverse | |
Phase inverse |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 8
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Macherey-Nagel™ Colonne HPLC Nucleosil™ 120-10 C18 > Dia. int. : 4 mm
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu