Learn More
Thermo Scientific™ Réservoir de réactif
Les réservoirs de réactifs Thermo Scientific™ sont conçus pour être utilisés dans vos techniques de pipetage avec des pipettes monocanal et multicanaux.
Marque: Thermo Scientific™ 9510047
27.28 EUR valable jusqu'au 2025-06-30
Utilisez le code promo "25076" pour bénéficier de cette offre.
Description
Les réservoirs de réactifs Thermo Scientific™ sont conçus pour répondre à tous vos besoins de pipetage. Nous avons ajouté des fonctionnalités en pensant à vous : les lignes de graduation vous guident sur le volume de réactif restant, les becs verseur en coin empêchent le déversement lors du vidage du réservoir, et une base stable et large permet d’éviter le basculement.
- Conçu pour de multiples applications de pipetage
- Le système à deux compartiments optimise la quantité de liquide accessible aux cônes de pipettes en cas d’utilisation de petites quantités de réactif
- Des becs verseurs aux quatre coins réduisent les pertes de réactif pendant la vidange du réservoir Graduations sur les parois internes du réservoir permettant de connaître en un coup d’œil la quantité de liquide restante
- Base extra-large ajoutant rigidité et stabilité au réservoir, favorisant la prévention des déversements accidentels
- Le réservoir divisé de 25 ml permet le pipetage de deux réactifs différents avec jusqu’à huit canaux d’un côté et jusqu’à quatre canaux de l’autre
Spécification
100 ml | |
Réservoir, 100 ml, blanc | |
Non stérile | |
10 | |
Oui - usage unique |
Blanc | |
100 ml | |
Réservoir de réactif | |
Non |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
2129113 | Certificat de conformité | 06/02/2023 | 9510047 |
Promotions
-
Thermo Scientific ClipTip
,
Thermo Scientific ART
,
Thermo Scientific Finnpipette
,
Thermo Scientific Matrix
Offre exclusive sur la manipulation des liquides
Libérez la précision : les meilleures pipettes et pointes en promotion.Code promotionnel: 25076Expire: 2025-06-30
Jours
80Heures
1Minutes
32Secondes
52 -
Plusieurs fabricants
Faites fructifier vos découvertes
Tombez amoureux avec de grandes économiesCode promotionnel: 24107Expire: 2025-04-30
Jours
19Heures
1Minutes
32Secondes
52