Learn More
Fisherbrand™ Cuvettes pour pipettes jetables
Code produit. 12399175 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
50 ml
100 ml
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Conditionnement:
Emballage individuel
En vrac
Sachet
Conditionnement:
100 pièces
200 pièces
80 pièces
Code produit. 12399175
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les cuvettes jetables permettent un nettoyage pratique et rapide.
Les cuvettes pour pipette jetable Fisherbrand™ sont conditionnées dans des sachets à ouverture facile pour réduire les risques de contamination. Elles sont rapides et faciles à nettoyer.
  • Coins à versement facile pour une élimination rapide de l’excès de solution d’échantillon
Cuvettes à puit 25 ml
  • Dimensions : 14,5 × 6,3 × 2,1 cm (5,7 × 2,4 × 0,8 po) (L x l x H)
  • Cuvettes 50 ml
  • Les côtés inclinés et le fond en V permettent une élimination facile de la solution d’échantillon
  • La cuvette non stérile est fabriquée en PVC transparent
  • Dimensions : 14,0 × 7 × 2,5 cm (5,75 × 2,75 × 1 po) (L x l x H)
Cuvettes 100 ml
  • La conception polyvalente offre un volume suffisant pour tous types de pipettes à 4, 8 et 12 canaux
  • Prévu pour le pipetage multicanaux étendu dans des plaques de microtitration, des tubes et des blocs à puits profonds
  • Dimensions : 14,6 × 9 × 3,2 cm (5,75 × 3,5 × 1,25 po) (L x l x H)
Spécification
Couleur blanc
Capacité (métrique) 100 ml
Dimensions (L x l x H) 14,6 x 9 x 3,2 cm (5,75 x 3,5 x 1,25 po)
Matériau Polystyrène
Stérilité Stérile
Type Réservoir de pipetage
Hauteur (impériale) 1,25 in
Hauteur (métrique) 3,2 cm
Longueur (impériale) 5,75 in
Longueur (métrique) 14,6 cm
Conditionnement En vrac
Largeur (impériale) 3,5 in
Largeur (métrique) 9 cm
Jetable Oui