Learn More
Texwipe™ Écouvillons stériles en mousse CleanFoam
Écouvillons en mousse stériles Texwipe CleanFoam, longueur :5 po, 132,2 mm, largeur de la tête :0,78 po, 19,7 mm, type de poignée :PP, PUR, applications recommandées :Sécurité
Marque:  Texwipe™ STX708A
Code produit. 16223481
Description
Description
Écouvillons en mousse stériles Texwipe CleanFoam, longueur :5 po, 132,2 mm, largeur de la tête :0,78 po, 19,7 mm, type de poignée :PP, PUR, applications recommandées :Sécurité
  • Surveillance de l’environnement
  • Nettoyage avec des solutions et des solvants compatibles
  • Récupération de poudres fines
  • Échantillonnage de surface
  • Prélèvement et transport d’échantillons bactériologiques
  • Spécification
    Spécification
    5 in
    132,2 mm
    0,78 in
    Polypropylène
    Polypropylène
    Polyuréthane
    Écouvillon
    PUR
    19,7 mm
    Liaison thermique intégrale
    Circulaire
    Nom du produit
    Texwipe™ Écouvillons stériles en mousse CleanFoam > Tête circulaire ; 9,4 mm d’épaisseur