Learn More
Contec™ Écouvillons en mousse étanche CONSTIX™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Optez pour ces écouvillons résistants parfaits pour le nettoyage. Les écouvillons en mousse étanche Contec™ CONSTIX™ sont excellents pour l’élimination des particules. À utiliser avec des solvants tels que l’alcool isopropylique.
Marque:  Contec™ SF-9
54.03 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24259" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 16645554
  • 69.10€ / 500 pièces
Expédition estimée: 05-06-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Robustes et résistants à l’abrasion
  • Tête en mousse à alvéoles ouvertes pour un nettoyage et une élimination des particules parfaits
  • La grande tête est idéale pour les grandes zones.
  • Parfaits pour l’application de revêtements
  • Idéaux pour le nettoyage avec des solvants tels que l’alcool isopropylique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
2.6 in.
Écouvillon
Mousse
Thermique
Spatule souple
Idéal pour le nettoyage avec des solvants tels que l’alcool isopropylique, le nettoyage des surfaces à recoins et difficiles à atteindre, l’application de lubrifiants et l’élimination d’excès de matériaux
66 mm
3,6 mm
Polypropylène
Mousse en polyuréthane
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot018666 Type de certificatCertificat de qualité Date20/07/2023 Catalog NumberSF-9
Numéro de lot018248 Type de certificatCertificat de qualité Date22/03/2023 Catalog NumberSF-9
Numéro de lot017385 Type de certificatCertificat de qualité Date07/07/2022 Catalog NumberSF-9
Numéro de lot016889 Type de certificatCertificat de conformité Date19/08/2021 Catalog NumberSF-9
Numéro de lot013561 Type de certificatCertificat de conformité Date12/05/2021 Catalog NumberSF-9
Nom du produit
Contec™ Écouvillons en mousse étanche CONSTIX™ > Largeur (bout) : 3,6 mm ; Longueur : 66 mm, matériau de la poignée : PP