Learn More
Uvex™ Distributeur bleu/transparent pour bouchons auriculaires jetables Uvex
Marque: Uvex™ 2112000
43.24 EUR valable jusqu'au 2025-06-08
Utilisez le code promo "24131" pour bénéficier de cette offre.
Description
Spécification
Standard | |
No | |
Dispenser | |
Oui | |
Plastique | |
Fixation murale |
na | |
Ovale | |
Reusable | |
No | |
one2click Dispenser | |
No |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
S'équiper pour la sécurité
Économisez jusqu'à 94 % sur les gants, les vêtements et plus encore.Code promotionnel: 24131Expire: 2025-06-08
Nouvelle offre Achetez Maintenant
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Uvex™ Distributeur bleu/transparent pour bouchons auriculaires jetables Uvex >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu