Learn More
Erlab™ Colonnes de filtration Captair par Erlab™ V201 de version 02
Marque:  Erlab™ G0202/K
Code produit. 12098558
Description
Description
Unité de ventilation filtrante
• Prise d'échantillon pour le contrôle de saturation des filtres
• Fan Failure: alarme de contrôle de bon fonctionnement de la ventilation
• Filtre HEPA: pour les poudres
• Inclus avec 1 m de flexible diamètre 80mm, pour connnexion aux armoires, des adaptateurs diamètre 75, 80 et 100mm, un filtre, une Alimentation 230V, 50Hz.
Spécification
Spécification
Colonne de filtration
Pour stocker l’ammoniac et les amines
FDS
Documents Certificats
Nom du produit
Erlab™ Colonnes de filtration Captair par Erlab™ V201 de version 02 > Type de filtre : Filtre K