Learn More
Texwipe™ Écouvillons stériles en mousse CleanFoam
Tous les produits Texwipe Produits
Click to view available options
Longueur (impériale):
5 in
5,02 in
Largeur (impériale) de la tête:
0,51 in
0,78 in
Conditionnement:
50 pièces
500 pièces
Description
Écouvillons en mousse stériles Texwipe CleanFoam, longueur :5 po, 132,2 mm, largeur de la tête :0,78 po, 19,7 mm, type de poignée :PP, PUR, applications recommandées :Sécurité
Spécification
Spécification
| Longueur (impériale) | 5 in |
| Type de produit | Écouvillon |
| Longueur (métrique) | 132,2 mm |
| Matériau | PUR |
| Largeur (impériale) de la tête | 0,78 in |
| Largeur (métrique) de la tête | 19,7 mm |
| Type de poignée | Polypropylène |
| Type d’adhésif | Liaison thermique intégrale |
| Matériau de la poignée | Polypropylène |
| Type de pointe | Circulaire |
| Afficher plus |