Learn More
Cole-Parmer™ Bains-marie non chauffés en acier inoxydable
Conçus pour être utilisés avec un thermorégulateur Tempette ou Tempunit™ à clipser, ces bains-marie sont parfaits pour maintenir les points de consigne de température sur une longue période. Différentes tailles et profondeurs de chambres de bain sont disponibles pour répondre à vos besoins d’application.
Marque:  Cole-Parmer™ 16104-45
1315.75 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24307" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 12717929
  • 1385.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 18-07-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Fabriqués en acier inox durable
  • Fourni avec un boîtier robuste et résistant aux éclaboussures
  • Poignée de transport intégrée pour une sécurité renforcée
  • Parois internes en acier inoxydable sans soudure et résistantes à la corrosion pour un nettoyage facile
  • Fourni avec une plaque de montage de support pour fixer le thermorégulateur
Spécification
Spécification
12.7 gal.
Bain-marie
Tempette à clipser
Acier inoxydable
594 mm
365 mm
11.7 in.
298 mm
2.6 in.
14,6 kg
Acier inoxydable
48 L
Unheated Water Bath
200°C
559 mm
330 mm
10.8 in.
274 mm
65 mm
Nom du produit
Cole-Parmer™ Bains-marie non chauffés en acier inoxydable > Capacité : 48 l