Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tween 20 tampons de lavage, 2 % en PBS, 20X
Marque:  Thermo Scientific Chemicals J61419.K3
213.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15474029
  • 214.07€ / 2L
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
PBS (Phosphate Buffered Saline) and Tween 20 are used as a wash buffer in immunolabeling techniques. Tween 20 is added to promote more effective washings, resulting in decreased non-specific background staining. Tween 20 is also known to promote reagent spreading in automated staining methodologies. 20X PBS Tween-20 is a space-saving stock solution that is ideal for preparing PBS-Tween (PBS-T) wash buffers for ELISA, Western and other immunoassays as well as a blocking buffer for plate-based assays.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Buffer
Liquide
Température ambiante
2L
2 % en PBS (20X)
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotM31L537 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog NumberJ61419.K2,J61419.K3
Numéro de lotW16K550 Type de certificatCertificat d’analyse Date18/09/2024 Catalog NumberJ61419.K2,J61419.K3
Numéro de lotU01K537 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/08/2024 Catalog NumberJ61419.K2,J61419.K3
Numéro de lotP24K519 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/06/2024 Catalog NumberJ61419.K2,J61419.K3
Numéro de lotP02K546 Type de certificatCertificat d’analyse Date02/04/2024 Catalog NumberJ61419.K2,J61419.K3
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals Tween 20 tampons de lavage, 2 % en PBS, 20X > 2L