Learn More
Cole-Parmer™ Bains-marie non chauffés en acier inoxydable
Code produit. p-8011209
Click to view available options
Capacité (métrique):
8 L
12 L
18 L
26 L
48 L
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11513779
Marque: Cole-Parmer™ 1610188
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Conçus pour être utilisés avec un thermorégulateur Tempette ou Tempunit™ à clipser, ces bains-marie sont parfaits pour maintenir les points de consigne de température sur une longue période. Différentes tailles et profondeurs de chambres de bain sont disponibles pour répondre à vos besoins d’application.
  • Fabriqués en acier inox durable
  • Fourni avec un boîtier robuste et résistant aux éclaboussures
  • Poignée de transport intégrée pour une sécurité renforcée
  • Parois internes en acier inoxydable sans soudure et résistantes à la corrosion pour un nettoyage facile
  • Fourni avec une plaque de montage de support pour fixer le thermorégulateur
Spécification
Capacité (impériale) 3.2 gal.
Matériau de la cuve Acier inoxydable
Description Bain-marie
Capacité (métrique) 12 L
À utiliser avec (équipement) Tempette à clipser
Type Unheated Water Bath
Capacité de chauffage 11,6 à 8,4 L
Matériau Acier inoxydable
Température (métrique) maximale 200°C
Longueur (métrique) 354 mm
Longueur (métrique) intérieure 329 mm
Largeur (métrique) 325 mm
Largeur (métrique) intérieure 300 mm
Hauteur (impériale) 6.8 in.
Hauteur (impériale) intérieure 5.9 in.
Hauteur (métrique) 172 mm
Hauteur (métrique) intérieure 150 mm
Profondeur (impériale) 2.6 in.
Profondeur (métrique) 65 mm
Poids (métrique) 6,1 kg