Learn More
Invitrogen™ Kits SuperScript™ III Platinum™ One-Step qRT-PCR
Combine les deux technologies de transcription inverse et d’ADN polymérase les plus puissantes à des fins d’analyse précise et exacte de l’expression génétique en une étape.
Marque: Invitrogen™ 11732088
Includes: 100 μl de mélange SuperScript III/Platinum Taq ; 2 x 1,25 ml de mélange à réaction 2X ; 1 ml de sulfate de magnésium (50 mM) ; 100 μl de colorant de référence ROX (25 μM)
Description
Le kit qRT-PCR en une étape SuperScript™ III Platinum™ permet une détection sensible et spécifique en association à des sondes et des amorces fluorogéniques ; le kit qRT-PCR en une étape SuperScript™ III Platinum™ SYBR™ Green, quant à lui, permet une détection simple et pratique du SYBR™ Green I.
- La formule éprouvée du kit qRT-PCR SuperScript III Platinum One-Step permet une détection fiable et précise des cibles lorsque cela est le plus important.
- Son format pratique en une étape et ses performances uniformes en font l’outil idéal pour un de nombreuses applications d’expression génétique, y compris la surveillance des maladies infectieuses.
- Ce kit a été validé par plusieurs organismes de santé publique mondiaux et a longtemps été choisi par le CDC des États-Unis pour la surveillance des maladies infectieuses.
- SuperScript III RT pour une synthèse de l’ADNc à des températures plus élevées dans le cas de structures ARN secondaires complexes.
- ADN polymérase Platinum Taq avec technologie de démarrage à chaud pour une meilleure spécificité.
- Amorces fluorogéniques LUX et sondes fluorogéniques à double marquage pour des performances efficaces en matière de détection.
- Validation des performances sur différentes plateformes d’instruments en temps réel, notamment sur des systèmes à rotor.
- Plusieurs configurations de kit SuperScript III Platinum One-Step qRT-PCR sont disponibles.
- Conserver les composants à -20°C, le colorant de référence ROX doit être entreposé dans l’obscurité.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
Spécification
• 500 μl de mélange SuperScript™ III/Platinum™ Taq • Reaction Mix 2X de 12,5 ml • 2 × 1 ml de sulfate de magnésium (50 mM) • 500 μl de colorant de référence ROX (25 μM) Conserver les composants à -20°C. Le colorant de référence ROX doit être conservé dans l’obscurité. |
|
RT-qPCR en 1 étape | |
Étalon | |
Platinum™, SuperScript™ | |
500 réactions | |
500 réactions | |
500 réactions |
Amorce-sonde | |
ADN polymérase Taq | |
Système 7500, BioRad iCycler iQ, BioRad iQ5, Stratagene Mx4000, MJ Chromo4, MJ Opticon, Stratagene Mx3000P, Stratagene Mx3005P, Cepheid SmartCycler, BioRad MyiQ | |
Kit de qRT-PCR en une étape | |
Glace carbonique | |
Expression génétique, Détection d’agents pathogènes, Détection des virus | |
ARN |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.