Learn More
Applied Biosystems™ Dosages du nombre de copies TaqMan™
Dosages du nombre de copies TaqMan™
Marque: Applied Biosystems™ 4400293
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les dosages préconçus du nombre de copies TaqMan™ sont parfaits pour l’analyse de la variation du nombre de copies (CNV) et des régions plus petites dans les génomes humains et murins. La CNV désigne un polymorphisme important associé à des maladies telles que le cancer, les maladies immunitaires et les troubles neurologiques ainsi qu’au métabolisme des médicaments.
Spécification
Néant | |
1 tube contenant un mélange de dosage préformulé 20X (tailles S et M) ou 60X (taille L) (1 sonde et 2 amorces). Conserver entre -15 et -25°C. |
|
Congelé | |
Rapide | |
Emballage durable | |
FAM | |
Dosages du nombre de copies | |
Sans DNase, sans RNase | |
Température ambiante | |
60X |
Néant | |
Amorce-sonde | |
qPCR | |
7500 System, 7500 Fast System, 7900HT System, StepOne™, StepOnePlus™, ViiA™ 7 System, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio™ 12k Flex | |
FAM (5’), MGB (Minor Groove Binder) (3’) | |
TaqMan™ | |
Extraction en phase solide (SPE) | |
1/boîte | |
Humaine | |
2900 reactions |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 11
Protocol: CopyCaller™ Software (English )
Version: 4400042 Rev C
Taille: 2.8 MB
Protocol: TaqMan® Copy Number Reference Assays (English )
Version: 29 Oct 2010
Taille: 115.1 kB
Protocol: TaqMan® Copy Number Assays, Custom Plus TaqMan® Copy Number Assays, and Custom TaqMan® Copy Number Assays (English )
Version: 4401779 VERSION 29 Oct 2010
Taille: 224.4 kB
User Guide: TaqMan Copy Number Assays (English)
Version: F
Taille: 471.1 kB
Quick Reference: TaqMan Copy Number Assays
Version: D
Taille: 225.4 kB
Reference Guide: Understanding Your Shipment - For use with single tube TaqMan Assays
Version: A.0
Taille: 883.9 kB
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Applied Biosystems™ Dosages du nombre de copies TaqMan™ > 967 μl