Learn More
DWK Life Sciences Entonnoir DURAN™ à tige courte
Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) supérieur:
35 mm
45 mm
55 mm
70 mm
80 mm
100 mm
120 mm
150 mm
180 mm
200 mm
300 mm
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
Description
Le transfert de liquides et de solides est une technique de travail courante. Pour cette tâche, on utilise un entonnoir qui, grâce à sa forme, peut accueillir une quantité relativement importante de liquide ou de solides et la transférer via un étranglement dans un récipient dont l’ouverture est plus petite. Les entonnoirs existent en différentes tailles et conceptions, à sélectionner en fonction de leur utilisation.
- Avec tige courte
- Grâce à sa forme, il convient à la filtration liquide-solide avec papier filtre
- Imprimé blanc cuit au feu, très résistant
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) supérieur | 100 mm |
| Matériau | Boro 3.3 |
| Autoclavable | Autoclavables |
| À utiliser avec (application) | Décantation et filtration des liquides ; l’écoulement des substances est évité ; filtrage |
| Quantité | 10/boîte |