Learn More
Thermo Scientific™ Mini-centrifugeuse mySPIN™ 6
Code produit. 17254243 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Type:
Adaptateur 12 V
Boîte de transport avec inserts
Centrifugeuse de paillasse
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 17254243
Marque: Thermo Scientific™ 75004087
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Notre centrifugeuse la plus compacte, la mini-centrifugeuse mySPIN 6, est idéale pour les séparations cellulaires par microfiltres et les échantillons HPLC, avec adaptateurs pour accueillir tous les principaux tubes à microcentrifuger.
Grâce à la mini-centrifugeuse Thermo Scientific mySPIN 6, bénéficiez d’une efficacité et d’un confort d’utilisation pour vos stations de laboratoire. La conception ergonomique, les rotors sans outil et les options de centrifugation rapide rendent cette centrifugeuse rapide et facile à utiliser. Idéale pour les séparations cellulaires par micro-filtres et les échantillons HPLC, elle est dotée d’adaptateurs permettant d’accueillir tous les principaux types de microtubes et de tubes PCR (2,0, 1,5, 0,5 et 0,2 ml) pour une utilisation personnalisée.
Profitez du confort de votre station de travail personnelle grâce à nos centrifugeuses les plus compactes, dotées des éléments suivants :
  • Faible encombrement pour une utilisation efficace de l’espace de laboratoire
  • Fonctionnement facile et couvercle en forme de paume pour les utilisateurs gauchers ou droitiers
  • Fonction de centrifugation rapide
  • Fonctionnement silencieux, peu de vibrations
  • Les caractéristiques de sécurité incluant l’unité ne fonctionnent pas sans le couvercle sécurisé en place
  • Comprend 2 rotors compatibles avec des microtubes à centrifuger de 0,2, 0,5, 1,5 et 2,0 ml et des tubes à bandelettes PCR
  • Changement de rotor rapide, sans outils
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Adaptateur 12 V
Gamme de produits mySpin 6
Tension 12 V