Learn More
Thermo Scientific™ Tango™ EDNRA-bla U2OS Cells
The Tango™ EDNRA-bla U2OS cells contain the human Endothelin Receptor A (EDNRA) linked to a TEV protease site and a Gal4-VP16 transcription factor stably integrated into the Tango™ GPCR-bla U2OS parental cell line.
Marque: Thermo Scientific™ K1444
Description
The Tango™ EDNRA-bla U2OS cells contain the human Endothelin Receptor A (EDNRA) linked to a TEV protease site and a Gal4-VP16 transcription factor stably integrated into the Tango™ GPCR-bla U2OS parental cell line. This parental cell line stably expresses a beta-arrestin/TEV protease fusion protein and the beta-lactamase (bla) reporter gene under the control of a UAS response element.
The Tango™ EDNRA-bla U2OS cell line has been functionally validated for Z'-factor and EC50 concentrations of ET-1. The EDNRA cells have been tested for assay performance under variable assay conditions. These data are available in the Validation & Assay Performance Summary in the Manuals and Brochures section.
Endothelin receptor type A (ENDRA) mediates signaling of endothelin proteins that regulate several critical biological processes, including development and function of blood vessels, production of certain hormones, and stimulation of cell growth and division. Defects in EDNRA-mediated signaling have been implicated in a wide range of diseases, including cancer, hypertension, and cardiovascular disorders.
Spécification
NM_001957 | |
Division cellulaire | |
Queue d’AVPR2 GPCR | |
GPCR | |
Cellules EDNRA-bla U2OS, protocole de dosage EDNRA-bla U2OS, certificat d’analyse | |
Tango™ | |
BLA (bêta-lactamase) | |
EDNRA | |
U2OS | |
GPCR |
Recrutement de la bêta-arrestine cellulaire | |
(Kit de chargement LiveBLAzer™-FRET B/G, solution D et autres matériaux requis séparément ; voir le protocole). Comprend : o Cellules Tango™ EDNRA-bla U2OS o Protocole de dosage Tango™ EDNRA-bla U2OS o Certificat d’analyse Les cellules Tango™ EDNRA-bla U2OS sont expédiées sur de la glace sèche. Transférer dans de l’azote liquide immédiatement après réception ou dégel pour une utilisation immédiate. |
|
Fluorescent | |
EDNRA | |
Pool de cellules stables | |
2 x 106 cellules | |
Température ambiante | |
Division cellulaire | |
Tango™ |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
40497 | Certificat d’analyse | 16/04/2017 | K1444 |