Learn More
Thermo Scientific™ Tango™ GPR39-bla U2OS Cells
Tango™ GPR39-bla U2OS cells contain the orphan human G-protein Coupled Receptor 39 (GPR39) linked to a TEV protease site and a Gal4-VP16 transcription factor stably integrated into the Tango™ GPCR-bla U2OS parental cell line.
Marque: Thermo Scientific™ K1842
Description
Tango™ GPR39-bla U2OS cells contain the orphan human G-protein Coupled Receptor 39 (GPR39) linked to a TEV protease site and a Gal4-VP16 transcription factor stably integrated into the Tango™ GPCR-bla U2OS parental cell line. This parental cell line stably expresses a beta-arrestin/TEV protease fusion protein and the beta-lactamase reporter gene under the control of a UAS response element. The Tango™ GPR39-bla U2OS cells have been functionally validated for a receptor specific response to FBS. In addition, Tango™ GPR39-bla U2OS cells have been tested for assay performance under variable conditions.
Spécification
NM_001508.1 | |
Division cellulaire | |
Queue native | |
FRET | |
Récepteur couplé aux protéines G (GPCR) | |
Pool de cellules stables | |
8 x 106 cellules | |
GPR39 | |
U2OS | |
GPCR |
Recrutement de la bêta-arrestine cellulaire | |
Cellules K1842 Tango™ GPR39-UAS-bla CHO-K1 (le kit de chargement BLAzer™-FRET B⁄G, la solution D et d’autres matériaux sont requis séparément ; reportez-vous au protocole). Comprend : • Cellules Tango™ GPR39-UAS-bla CHO-K1 • Tango™ Protocole de dosage GPR39-UAS-bla CHO-K1 • Certificat d’analyse Les cellules Tango™ GPR39-UAS-bla CHO-K1 sont expédiées sur de la glace sèche et doivent être conservées dans de l’azote liquide immédiatement après réception. |
|
Fluorescent | |
GPR39 | |
Cellules GPR GPR39-UAS-bla CHO-K1, protocole de dosage GPR39-UAS-bla CHO-K1, certificat d’analyse | |
Tango™ | |
Point final | |
Division cellulaire | |
Tango™ |