Learn More
STEMCELL Technologies Tamoxifen
Estrogen signaling pathway modulator; Modulates selective estrogen receptor and estrogen-related receptor
380.70€ - 2301.75€
Spécification
CAS | 10540-29-1 |
---|---|
Synonyme | trans-Tamoxifen |
Formule moléculaire | C26H29NO |
Pureté | ≥95% |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17140102
|
STEMCELL Technologies
72662 |
500 mg |
380.70€
500mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
17150102
|
STEMCELL Technologies
72664 |
5 g |
1273.05€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
17160102
|
STEMCELL Technologies
72666 |
10 g |
2301.75€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Tamoxifen is a selective estrogen receptor modulator (SERM), with tissue-specific antagonistic or agonistic effects
- Receptor activation leads to the formation of homo- and hetero-dimers, which in turn interact with accessory proteins to regulate gene transcription
- Tamoxifen is commonly used to activate Cre-ER in transgenic conditional models
- Used in transgenic models to induce Cre-mediated recombination in conjunction with Cre-ER, a fusion protein consisting of Cre recombinase and a mutant form of the estrogen receptor hormone-binding domain that specifically binds tamoxifen but not estrogen (Feil et al.; Zhang et al.)
- Inhibits growth in the human breast cancer cell line, MCF-7 (Katzenellenbogen et al.)
- Antagonist of estrogen receptor action in breast tissue and breast cancer cells (Abe et al.; Horwitz et al.)
Spécification
10540-29-1 | |
trans-Tamoxifen | |
C26H29NO | |
≥95% |