Learn More
PURUS™ Papier synthétique pour salle blanche
Papier pour salle blanche à l’excellente résistance à la traction. Pour l’écriture, l’impression et la photocopie dans les environnements de salles blanches. Le papier pour salle blanche PURUS™, recyclable, offre une excellente qualité d’impression et une adhérence thermique au toner.
Marque: PURUS™ LCIG 2017C
Description
- Offre une résistance à la traction élevée et une excellente résistance à la chaleur pour une meilleure efficacité de copie et d’impression
- La technologie de reliure exclusive produit de très faibles niveaux de particules, de résidus non volatils (RNV) et de substances extractibles ioniques
- La technologie de coupe haute précision unique garantit un dimensionnement et une propreté uniformes
- Produit en salle blanche ISO 4 (classe 10)
- Recyclables
- Convient pour une utilisation dans les salles blanches ISO 4 à 5 (classe 10 à 1000)
Spécification
Synthétique | |
Vert | |
Autoclavable | |
Oui | |
250 feuilles/sachet, 10 sachets/boîte | |
80 gsm |
Non | |
210 x 297 mm | |
Pour les salles blanches de classe 10 à 1000, l’écriture, l’impression et la photocopie dans des environnements propres | |
Papier pour salle blanche | |
A4 |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Les essentiels pour salles blanches
Équipez votre environnement contrôléCode promotionnel: 24151Expire: 2025-05-02
Jours
9Heures
5Minutes
29Secondes
58