Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ WebSeal™ Plate+ 96-Well Microtiter Plates, Round U, V, and Flat-Bottom, Level 3 High Performance Applications
Use glass-coated SureSTART™ WebSeal™ Plate+ 96-Well Microtiter Plates, Round U, V, and Flat-Bottom, Performance Level 3, for high performance analysis. They are specification certified and conform to ANSI-SLAS 4-2004 standards.
Marque: Thermo Scientific™ 60180-P334
475.86 EUR valable jusqu'au 2025-04-13
Utilisez le code promo "24122" pour bénéficier de cette offre.
Description
Thermo Scientific™ SureSTART™ Level 3 WebSeal™ Plate+ 96-Well Round U, V, and Flat-Bottom Microtiter Plates are designed for regulated labs that require high performing products.
Plate+ glass-coated Level 3 well plates are recommended for use with very sensitive applications, low sample concentrations, and hydrophobic samples such as proteins and are ideal for use with all solvent types including non-polar solvents.
These 96-well plates are specification certified to ensure autosampler compatible physical dimensions and conform to ANSI-SLAS 4-2004 standards. Seal these well plates with SureSTART WebSeal 96-Well Plate Sealing Mats, 7 mm Diameter, Round, Level 2.
Stabilité des solvants organiques supérieure
Les échantillons, qui ne peuvent normalement être manipulés que dans des flacons en verre, peuvent désormais bénéficier de la manipulation dans une plaque à puits à haut débit.
Moins d’adsorption sur la paroi de cavité pour les composés critiques
L’adsorption sur les parois de cavité est la raison n° 1 du nombre de résultats non reproductibles dans la bioanalyse. Lorsque la polarité de la paroi dans les plaques à puits Webseal Plate+ est inversée, le risque d’adsorption est considérablement réduit.
Reproductibilité accrue
Moins de risques de perte d’échantillons.
Spécification
No Barcode | |
8 x 12 | |
Clear | |
96 | |
Non stérile | |
350 μl | |
10 Plates | |
14,6 mm | |
Microtiter |
Specification Certified | |
SureSTART WebSeal Level 3 | |
Polypropylène | |
300 μl | |
Glass-coated | |
Rond | |
-80°C to 121°C | |
7 mm |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Promotions
-
Plusieurs fabricants
La précision au bout des doigts
Maîtrisez la manipulation des liquides en toute simplicité.Code promotionnel: 24122Expire: 2025-04-13