Learn More
Thermo Scientific™ Séquence activatrice de transfert Western SuperSignal™
Multiplie l’intensité et la sensibilité du signal par 3 à 10 avec ce réactif de traitement membranaire et le diluant d’anticorps primaire.
Marque: Thermo Scientific™ 46641
68.16 EUR valable jusqu'au 2025-05-31
Utilisez le code promo "25977" pour bénéficier de cette offre.
Description
L’amplificateur de transfert Western Thermo Scientific™ SuperSignal contient un réactif de traitement sur membrane et un diluant d’anticorps primaires qui multiplient l’intensité et la sensibilité du signal par 3 à 10 par rapport à une détection effectuée sans ce produit.
Lorsqu’une protéine ou un antigène est difficile à détecter en raison d’une faible abondance ou d’une faible immunoréactivité, l’utilisation d’Enhancer de Blot Western SuperSignal peut réduire considérablement réduire le fond et améliorer la détection d’antigènes faiblement immunoréactifs et peu abondants Ce kit polyvalent fonctionne avec les membranes en PVDF et en nitrocellulose et est compatible avec la détection fluorescente, chromogène et chimiluminescente.Points clés :
Augmenter la sensibilité – obtient une augmentation de 3 à 10 fois de l’intensité et de la sensibilité du signal
Améliorer la spécificité – améliore le rapport signal-bruit pour des anticorps de mauvaise qualité et de faible affinité
Une meilleure clarté – réduit le bruit de fond pour des transferts Western plus propres
La compatibilité avec les membranes – assure une amélioration efficace du signal grâce aux membranes en PVDF et en nitrate de cellulose
Compatibilité des substrats – validée pour une utilisation avec les méthodes de détection chromogènes, chimiluminescentes et fluorescentes
Spécification
Séquence activatrice de transfert Western | |
Liquide | |
Nitrate de cellulose, PVDF | |
50 ml |
Colorimétrique, chimiluminescent, fluorescent | |
Western Blot | |
SuperSignal™ | |
Dès réception, stocker les solutions 4°C. Les produits sont expédiés à température ambiante. |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Propulsez la protéomique
Débloquez des avancées en protéomique et réalisez des économies exclusives.Code promotionnel: 25977Expire: 2025-05-31
Nouvelle offre Économisez jusqu'à 92%