Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Western Blot Signal Enhancer
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
L’optimiseur de signal de lot Western Thermo Scientific™ Pierce est un système à deux réactifs pour le conditionnement des transferts de protéines après transfert afin d’améliorer considérablement l’efficacité des anticorps primaires et d’intensifier le signal de détection final dans les expériences de transfert Western.
Points clés :
Augmente la détection des protéines : la plupart des cibles de protéines montrent une augmentation de l’intensité du signal de trois à 10 fois, ce qui permet de détecter beaucoup moins de protéines avec le même substrat et la même méthode
Améliore la liaison des anticorps : le réactif de traitement des membranes expose et conditionne les protéines cibles afin que des anticorps spécifiques puissent se lier plus efficacement
Des travaux pour presque toutes les protéines : l’amélioration du signal a été démontrée avec des cibles comme IL-6, p53, NFkB, BRCA1 et EGF
Efficace avec tous les substrats : améliore à la fois la détection chimiluminescente (ECL) et colorimétrique pour les transferts Western
Compatible avec toutes les membranes : améliore le signal sur le nitrate de cellulose et la membrane PVDF, quelle que soit la taille des pores (l’amélioration est moins prononcée avec le PVDF)
Protocole rapide en 15 minutes : optimisé pour une combinaison de simplicité, de rapidité et d’amélioration du signal pour la plupart des protéines
Prêt à l’emploi : aucune formulation ou dilution n’est nécessaire, et les réactifs sont stables pour le stockage à température ambiante
Comprend :
Réactif d’amélioration 1, 250 ml ; Réactif d’amélioration 2, 250 ml
Spécification
Spécification
| Type de produit | Séquence activatrice de transfert Western |
| Méthode de détection | Colorimétrique, Chimiluminescent |
| Forme | Liquide |
| À utiliser avec (application) | Western Blot |
| Membrane Compatibility | Nitrate de cellulose, PVDF |
| Gamme de produits | Pierce |
| Quantité | 500 mL |
| Contenu et stockage | Lors de la réception du kit, stockez-le à température ambiante. |