Learn More
Labcon Tubes de culture de 12 x 75 mm SuperClear™
GREENER_CHOICE
For cell culture and general laboratory use
Marque:  Labcon 3325-355-000-9
Code produit. 16644072
  • 146.00€ / 1000 pièces
Expédition estimée: 16-06-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Tube de culture
  • Pour la culture cellulaire et une utilisation générale en laboratoire
  • Sans ATP, RNase/DNase et sans endotoxine (apyrogène)
  • Utilisable au congélateur jusqu’à -80°C
  • Joint avec bouchon ou bouchons à double position
  • Fabriqué aux États-Unis
Spécification
Spécification
12 mm
Tube à fond rond
Conforme aux normes ISO 9001:2015 ; FDA CFR21 GMP ; CE IVD
Naturel
PS
Non
2,95 in
125 tubes/sachet
SuperClear™
5 mL
Non
1 500 RCF
Non autoclavable
Non inclus
75 mm
Oui
Culture
125 tubes / sachet, 8 sachets / boîte.
Pour la culture cellulaire et une utilisation générale en laboratoire
Stérile
125
Sans ATP, RNase/DNase et sans endotoxine (apyrogène)
Nom du produit
Labcon Tubes de culture de 12 x 75 mm SuperClear™ > Non inclus ; polystyrène ; 125 tubes par sachet / 8 sachets par boîte