Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Culture Tubes
Effectuez des cultures de cellules adhérente dans des laboratoires de biotechnologie, de pharmaceutique et de recherche grâce aux tubes de culture cellulaire Thermo Scientific™ Nunc™.
Marque: Thermo Scientific™ 156758
388.50 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24107" pour bénéficier de cette offre.
Description
Effectuez des opérations de culture de cellules adhérentes dans des laboratoires de biotechnologie, de pharmacologie et de recherche, ainsi que de la production de vaccins et de kits de diagnostic grâce aux tubes de culture cellulaire Thermo Scientific™ Nunc™.
Caractéristiques :- Tubes en polystyrène, bouchons en polyéthylène
- Tube à côté plat fournissant une surface de culture de 5,5 cm2 pour la croissance des cellules adhérentes
- Tube à coté plat facilitant la microscopie ; une lamelle peut être introduite dans le tube
- Milieu retenu sur le côté plat du tube en position horizontale
- Traité avec le revêtement Thermo Scientific™ Nunclon™ Delta
Spécification
Polyéthylène | |
16 mm | |
Tube de culture cellulaire, 3ml | |
Naturel | |
En PS | |
450 | |
Traité pour la culture cellulaire Nunclon Delta | |
Plat |
Blanc | |
Tube de culture | |
Bouchon à vis | |
110 mm | |
75 | |
3 ml | |
Stérile |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
183978 | Certificat d'irradiation | 10/04/2025 | 156758 |
184132 | Certificat d'irradiation | 13/03/2025 | 156758 |
183923 | Certificat d'irradiation | 13/02/2025 | 156758 |
184132 | Certificat de conformité | 14/03/2025 | 156758 |
183923 | Certificat de conformité | 14/02/2025 | 156758 |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.