Learn More
Acide sulfurique min 95 % d = 1,83, SLR, extra-pur, Fisher Chemical™ Code produit.: 10667422
Acide sulfurique min 95 % d = 1,83, SLR, extra-pur, Fisher Chemical™
Code produit. 10667422
2,5 L, Flacon en plastique PEHD
Click to view available options
Quantité:
1 L
2,5 L
5 L
25 L
Conditionnement:
Flacon en plastique PEHD
Récipient en plastique
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 10667422
Marque: Fisher Chemical S/9160/PB17
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Identifiants chimiques
CAS 7664-93-9
Formule moléculaire H2O4S
Poids moléculaire (g/mol) 98.07
Numéro MDL MFCD00064589
Clé InChI QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oilAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 1118
ChEBI CHEBI:26836
Nom IUPAC acide sulfurique
SMILES OS(O)(=O)=O
Spécification
pH 1
Couleur Incolore
Point de fusion 10°C
Point d’ébullition 290°C
Conditionnement Flacon en plastique PEHD
Tension de vapeur 1 mmHg 146
Quantité 2,5 L
Viscosité 21 mPa à 25°C
Forme physique Liquide
Poids de la formule 98.07g/mol
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
1 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot2526723 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/02/2025 Catalog NumberS/9160/27,S/9160/26,S/9160/25,S/9160/PB17,S/9160/PC17,S/9160/PB15,S/9160/PB21
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sulfuric acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Sulfuric acid
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Acide sulfurique min 95 % d = 1,83, SLR, extra-pur, Fisher Chemical™ >