Learn More
Acide nitrique à 70 %, d = 1,42, SLR, extra-pur, Fisher Chemical™ Code produit.: 10050270
Acide nitrique à 70 %, d = 1,42, SLR, extra-pur, Fisher Chemical™
Code produit. 10050270
2,5 l, Flacon en plastique PEHD
Click to view available options
Quantité:
1 L
2,5 l
25 L
Conditionnement:
Flacon en plastique PEHD
Récipient en plastique
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 10050270
Marque: Fisher Chemical N/2250/PB17
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Identifiants chimiques
CAS 7697-37-2
Formule moléculaire HNO3
Poids moléculaire (g/mol) 63.01
Numéro MDL MFCD00011349
Clé InChI GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hydrogen nitrate, aqua fortis, azotic acid, salpetersaeure, rfna, acidum nitricum, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxide
CID PubChem 944
ChEBI CHEBI:48107
Nom IUPAC acide nitrique
SMILES O[N+]([O-])=O
Spécification
pH 1
Couleur Jaune
Point de fusion -42°C
Point d’ébullition 122°C
Conditionnement Flacon en plastique PEHD
Quantité 2,5 l
Forme physique Liquide
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Nitric acid SG 1.42 (70%)
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide oxydant Catégorie 3
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • EUH071-Corrosif pour les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P220-Tenir/stocker à l'écart des vêtements/matières combustibles.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Nitric acid
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Acide nitrique à 70 %, d = 1,42, SLR, extra-pur, Fisher Chemical™ >